Přeskočit na
S2667
Sequa-brene
gelatinous solid
Synonyma:
Hexadimethrine bromide, Polybrene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 vial
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 890,00 Kč
2 456,50 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.26
MDL number:
2 456,50 Kč
Ceníková cena2 890,00 KčUložit 15 %
Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
gelatinous solid
Quality Segment
packaging
vial of 75 mg Sequa-brene (5 mg NaCl added)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrCCCBr.N(CCCCCCN(C)C)(C)C
InChI
1S/C10H24N2.C3H6Br2/c1-11(2)9-7-5-6-8-10-12(3)4;4-2-1-3-5/h5-10H2,1-4H3;1-3H2
InChI key
KZKAYEGOIJEWQB-UHFFFAOYSA-N
Application
Used as a protein/peptide carrier for protein sequencing.
Preparation Note
See data sheet for preparation.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
107689H9268C0636
form
gelatinous solid
form
-
form
-
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
packaging
vial of 75 mg Sequa-brene (5 mg NaCl added)
packaging
-
packaging
-
packaging
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. Hello. Please  tell me how to dissolve Sequa-brene and how much to load on Protein Sequencer PPSQ-51A. Thank you. 
    1 answer
    1. Information on the reconstitution and use of this product in a protein sequencing application is described on the datasheet: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/105/961/s2667dat.pdf