Merck
R121
S(−)-Raclopride (+)-tartrate salt
>97%, Dopamine D2 receptor antagonist, solid
Synonyma:
3,5-Dichloro-N-(1-ethylpyrrolidin-2-ylmethyl)-2-hydroxy-6-methoxybenzamide (+)-tartrate salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H20Cl2N2O3 · C4H6O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
497.32
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
>97%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
S(−)-Raclopride (+)-tartrate salt, >97%, solid
Quality Segment
assay
>97%
form
solid
color
white
solubility
H2O: 89 mg/mL
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CCN1CCC[C@H]1CNC(=O)c2c(O)c(Cl)cc(Cl)c2OC
InChI
1S/C15H20Cl2N2O3.C4H6O6/c1-3-19-6-4-5-9(19)8-18-15(21)12-13(20)10(16)7-11(17)14(12)22-2;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7,9,20H,3-6,8H2,1-2H3,(H,18,21);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t9-;1-,2-/m01/s1
InChI key
QULBVRZTKPQGCR-NDAAPVSOSA-N
Gene Information
human ... DRD2(1813)
Application
S(−)-Raclopride (+)-tartrate salt has been used as a D2 receptor antagonist:
  • to study the role of the D2 receptor in mediating ventrolateral PAG (vlPAG)/dorsal raphe dopaminergic antinociceptive effect in animals
  • in pharmacological and behavioral studies performed with Thap1 null mice
  • to determine the relationship between Ca2+ transients and dopamine neuron activity in rats
Biochem/physiol Actions
Raclopride is a benzamide derivative and a selective D2 dopamine receptor antagonist.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Disclaimer
Photosensitive
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)