Merck
R0888
Nalgene® CryoBox
9 × 9 Array For 1.2 and 2.0 mL vials
Synonyma:
cryovial storage box, freezer storage, Nalgene 5026-0909, cryogenic storage, vial cryo storage box
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123304
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 5026-0909
Feature:
Holds 81 x 1.2 -2.0 mL vials
Material:
polycarbonate
Packaging:
pack of 4 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polycarbonate
feature
Holds 81 x 1.2 -2.0 mL vials
packaging
pack of 4 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5026-0909
technique(s)
cryopreservation: suitable
L × W × H
5 1/4 in. × 5 1/4 in. × 2 in.
size
133x133x52 mm
General description
For ultra-low temperature storage of cryogenic vials in mechanical or liquid nitrogen freezers. Usable temperature range: −196 to +121 °C. Numbers molded into grid system in box correspond to numbers printed on lid. Lid is keyed to box so markings will always match. Boxes accept writing with markers.
Legal Information
CryoBoxes is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® CryoBox
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
R0888-4EA04061838342096