Přeskočit na
Q1126
Q Sepharose Fast Flow
preswollen, 45-165 μm (wet), exclusion limit ~4,000,000 Da
Synonyma:
Q Sepharose
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
40 500,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
47101511
NACRES:
NA.56
MDL number:
40 500,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
preswollen
Quality Segment
technique(s)
RNA extraction: suitable
particle size
45-165 μm (wet)
pore size
~4,000,000 Da exclusion limit
capacity
0.18-0.24 mmol Cl-/mL, packed gel
storage temp.
2-8°C
General description
−Ο−CH2CHOHCH2OCH2CHOHCH2N+(CH3)3
Application
Q Sepharose is used in protein chromatography, ion exchange chromatography and anion exchange media. Q Sepharose has been used to study compounds of plant defense with applications for natural control of phytopathogenic fungi. Q Sepharosehas also been used to develop an efficient method for extracting high-quality mRNA from soil and to study the immunomodulatory proteins from garlic (Allium sativum).
Physical form
Preswollen in 20% ethanol
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
Q1754CCF100DCL6B100
pore size
~4,000,000 Da exclusion limit
pore size
~4,000,000 Da average exclusion limit
pore size
4,000,000 exclusion limit (av. mol. wt.)
pore size
~4,000,000 Da exclusion limit
particle size
45-165 μm (wet)
particle size
24-44 μm (wet)
particle size
45-165 μm (wet bead)
particle size
-
capacity
0.18-0.24 mmol Cl-/mL, packed gel
capacity
150-200 μeq/mL, gel
capacity
90-130 μeq/mL(gel basis)
capacity
130-170 μeq/mL binding capacity (gel volume)(gel volume)
technique(s)
RNA extraction: suitable
technique(s)
RNA extraction: suitable
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
affinity chromatography: suitable
form
preswollen
form
preswollen
form
suspension
form
suspension
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Q Sepharose Fast Flow
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
100.4 - 109.4 °F - closed cup
flash_point_c
38 - 43 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)