O této položce
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41122804
Packaging:
pack of 1 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlipackaging
pack of 1 ea
General description
Floating rack can hold up to 4 Midi Pur-A-Lyzer Dialysis Tubes in a single beaker.
Legal Information
Pur-A-Lyzer is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pur-A-Lyzer™ Floating Racks for Dialysis
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?