Přeskočit na
PROTMEM
ProteoPrep® Membrane Extraction Kit
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 kit
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 350,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Storage temp.:
2-8°C
9 350,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
storage temp.
2-8°C
Quality Segment
General description
ProteoPrep® Membrane Extraction Kit reagents utilize a powerful detergents for higher loading and resolution of proteins in 2D gels. Protein Extraction Reagent Types 3 and 4 are optimized for proteomic studies. Extraction reagents 3 and 4 are ideal for protein extraction prior to isoelectric focusing and 2D electrophoresis.[1] This kit also includes reagents for the reduction and alkylation of disulfide bonds. The ProteoPrep® Membrane Extraction Kit was designed through a collaboration of Proteome Systems and Sigma research scientists.
Application
ProteoPrep® Membrane Extraction Kit is designed to prepare highly enriched membrane protein solutions from many types of cells. The final protein solution are suitable for 2D gel electrophoresis.[2]
Features and Benefits
  • Innovative detergent preparations - Improved solubility allows for higher protein loads and greater visibility of low abundance proteins in 2D gels.
  • Two pre-mixed solubilization solutions - Removes interfereing non-membrane proteins prior to extractions, resulting in uncluttered 2D arrays.
  • Pre-measured reducing & alkylating reagents - Easy-to-use reagents provide improved IEF resolution.
Legal Information
ProteoPrep is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PROTTOT444810PROTIA
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
Č. produktu
Popis
Bezpečností list & Stanovení ceny
  • Tributylphosphine solution, 200 mM (in N-methyl-2-pyrrolidinone), liquid 5 x 0.5
    Bezpečností list
  • Protein Extraction Reagent Type 4 23 mL
    Bezpečností list
  • Iodoacetamide, Single use vial of 56 mg 5 x 56
    Bezpečností list
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
186.8 °F - closed cup
flash_point_c
86 °C - closed cup
wgk
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)