Merck
T7567
Tributylphosphine solution
200 mM (in N-methyl-2-pyrrolidinone), liquid
Synonyma:
TBP
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H27P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
202.32
NACRES:
NA.56
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41105323
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Segment
concentration
200 mM (in N-methyl-2-pyrrolidinone)
SMILES string
CCCCP(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27P/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
InChI key
TUQOTMZNTHZOKS-UHFFFAOYSA-N
Application
TBP is an uncharged reducing agent for disulfide bonds of cysteine residues. This reagent is ideally suited for preparation of protein samples prior to IEF and 2D electrophoresis. Reduction with TBP and subsequent alkylation with iodoacetamide improves resolution, allows greater sample loads, and therefore, improves visualization of low abundance proteins
Packaging
Sealed ampule of 0.5 mL
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
186.8 °F - closed cup
flash_point_c
86 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
872-50-4
CAS No.
872-50-4
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)