Merck
P8584
Potassium phosphate dibasic solution
1.0 M
Synonyma:
Dipotassium phosphate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
HK2O4P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
174.18
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
sterility
0.2 μm filtered
Quality Segment
form
liquid
concentration
1.0 M
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[O-]P([O-])(O)=O.[K+].[K+]
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Application
Potassium phosphate dibasic solution has been used to prepare convenient stock solution for making phosphate buffers.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)