O této položce
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F37911-1025
Volume:
25 mL
Material:
plastic , silicone
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
plastic , silicone
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F37911-1025
volume
25 mL
color
red
compatibility
for pipettes up to 25 mL
General description
For safe and accurate pipetting with one-handed operation. Rotation of the thumb wheel provides precise control of filling or dispensing. Rapid emptying is possible by pressing the plunger or the quick release bar (not available on the 0.2 mL pump). Color coded for easy identification.
Legal Information
Pipette Pump is a trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pipette Pump™ II
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| P7799-1EA | 04061838355560 |