Přeskočit na
P7275
Pyrophosphate reagent
spectrophotometric assay
Synonyma:
Pyrophosphate detection reagent
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 vial
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 310,00 Kč
10 vials
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
12 000,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
2 310,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
powder
usage
 vial sufficient for ≤4 assays
storage temp.
−20°C
Application
The product has been used for the measurement of pyrophosphate content of plant tissues.[1] It has also been used as a rapid, routine check of pyrophosphate content by monitoring NADH oxidation in Solanum tuberosum tuber extracts.[2]
Biochem/physiol Actions
Two moles of NADH are oxidized to NAD+ per mole of pyrophosphate consumed. The reaction is monitored spectrophotometrically at 340 nm.
The reagent can be used to detect 10-100 nmoles of pyrophosphate.
The pyrophosphate detection kit couples the production of pyrophosphate to the consumption of NADH[3].
Packaging
A technical bulletin is included.
Preparation Note
Dissolve the contents of one vial of Pyrophosphate Reagent in 4.0 mL of water.
Analysis Note
A coupled enzyme system containing fructose-6-phosphate kinase (pyrophosphate-dependent), aldolase, triosephosphate isomerase, and α-glycerophosphate dehydrogenase.
Other Notes
ComponentConcentration
Imidazole × HCl, pH 7.4 45 mM
Citrate 5 mM
EDTA 0.10 mM
Mg2+, Mn2+, Co2+ 2 mM, 0.2 mM, 0.02 mM
β-NADH 0.8 mM
F-6-P 12 mM
Bovine Serum Albumin 5 mg/mL
Sugar Stabilizer 5 mg/mL
PPi-PFK 0.5 units/mL
Aldolase 7.5 units/mL
GDH 5 units/mL
TPI 50 units/mL
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
221368PHR2205I1643
form
powder
form
crystals or chunks
form
-
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
usage
 vial sufficient for ≤4 assays
usage
-
usage
-
usage
-
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)