Merck
P6777
Phenelzine sulfate salt
synthetic, ≥98% (iodine, titration), MAO-A/B inhibitor, powder
Synonyma:
Phenelzine hydrogen sulphate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H12N2 · H2O4S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
234.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
205-856-0
MDL number:
Assay:
≥98% (iodine, titration)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Phenelzine sulfate salt,
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (iodine, titration)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
SMILES string
NNCCC1=CC=CC=C1.OS(=O)(O)=O
InChI
1S/C8H12N2.H2O4S/c9-10-7-6-8-4-2-1-3-5-8;1-5(2,3)4/h1-5,10H,6-7,9H2;(H2,1,2,3,4)
InChI key
RXBKMJIPNDOHFR-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Non-selective MAO-A/B inhibitor.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine and Norepinephrine Metabolism page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)