Merck
P4497
Anti-Potassium Channel Kv1.3 (extracellular) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyma:
Anti-Voltage-gated Potassium Channel KV1.3
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
FACS, WB
Citations:
4
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
human, rat
technique(s)
flow cytometry: 0.5-5 μg, western blot: 1:200-1:500 using rat brain membranes and human Jurkat T lymphocytes.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KCNA3(3738)
mouse ... Kcna3(16491)
rat ... Kcna3(29731)
Immunogen
synthetic peptide corresponding to amino acid residues 211-224 of human KV1.3. The sequence has 12/14 residues identical in rat and mouse.
Physical form
Lyophilized from phosphate buffered saline containing 1% bovine serum albumin and 0.05% sodium azide.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Instructions
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
P4497-200UL04061837813597