Merck
P0549
Microcapillary tube, calibrated
capacity 1-5 μL
Synonyma:
Microcapillary Tube
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Drummond Scientific 2-000-001
Material:
glass
Packaging:
pack of 1, pack of 250 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
glass
packaging
pack of 1, pack of 250 ea
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 2-000-001
measuring range
accuracy: ±0.5%
capacity
1-5 μL
color
color-coded white
General description
  • Drummond Calibrated Micropipettes provide accuracy and convenience for a wide variety of liquid transfer applications.
  • Made of high quality glass.
  • Fire polished micropipettes are imprinted with volume and a color-code bar for easy identification.
  • Calibrated "To Deliver."
High quality Drummond micropipettes are fire polished, imprinted with volume and a color-code bar for easy identification. Calibrated "To Deliver."
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microcapillary tube, calibrated
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)