O této položce
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~22 kDa
species reactivity
human
concentration
~1.0 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: 2.5-5 μg/mL using biotin/ExtrAvidin™-Peroxidase staining of formalin-fixed, paraffin-embedded human spinal cord sections
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PMP22(5376)
mouse ... Pmp22(18858)
rat ... Pmp22(24660)
General description
Immunogen
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-PMP22 antibody produced in rabbit
— nebo —
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
Instructions
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| P0078-200UL | 04061837721212 |
| P0078-100UL | 04061837721205 |