Merck
P0038
Paeoniflorin
≥98% (HPLC)
Synonyma:
NSC 178886, Peoniflorin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C23H28O11
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
480.46
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
245-476-2
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
biological source
plant (Paeonia Albiflora)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
<3.0% water (Karl Fischer)
color
white
solubility
water: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@]12C[C@@]3(O)O[C@@H](O1)[C@]5(COC(=O)c4ccccc4)[C@H]3C[C@]25O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O
InChI
1S/C23H28O11/c1-20-9-22(29)13-7-23(20,32-18-16(27)15(26)14(25)12(8-24)31-18)21(13,19(33-20)34-22)10-30-17(28)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12-16,18-19,24-27,29H,7-10H2,1H3/t12-,13-,14-,15+,16-,18+,19-,20+,21+,22-,23+/m1/s1
InChI key
YKRGDOXKVOZESV-WRJNSLSBSA-N
General description
Paeoniflorin has been demonstrated to exert anti-inflammatory and immunomodulatory effects.
Application
Paeoniflorin was used to treat rats with collagen-induced arthritis in a study to assess the pro-apoptotic effect of Epigallo-catechin-3-gallate on B lymphocytes.
Biochem/physiol Actions
Herbal constituent of peony root. It is used in Chinese traditional medicine for its spasmolytic and pain-relieving properties. Exhibits anticoagulant, neuromuscular blocking, cognition-enhancing, immunoregulating, and antihyperglycemic effects.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paeoniflorin
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)