Přeskočit na
O5003
OPI Media Supplement
Hybri-Max, γ-irradiated, powder, suitable for hybridoma
Synonyma:
OPI Media for cell culture
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 vial
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 370,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
1 370,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
Hybri-Max
Quality Segment
sterility
γ-irradiated
form
powder
concentration
18-40 mg/vial
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
impurities
endotoxin, tested
storage temp.
−20°C
Application
OPI Media Supplement has been used to grow hybridoma cell lines from XenoMouse strains[1][2] and BALB/c female mice.[3]
Preparation Note
Reconstitute contents of vial with 10 mL sterile water. Do not use cell culture medium for initial reconstitution. Each vial sufficient to prepare 1 liter of medium. Final working concentration: 1 mM oxaloacetate, 0.45 mM pyruvate, 0.2 U/ml insulin.
Other Notes
Formulated with: 0.15 g oxaloacetate, 0.05 g pyruvate, and 0.0082 g insulin.
Legal Information
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
H0137H0262A7422
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
sterility
γ-irradiated
sterility
γ-irradiated
sterility
γ-irradiated
sterility
γ-irradiated
grade
Hybri-Max
grade
-
grade
-
grade
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
impurities
endotoxin, tested
impurities
endotoxin, tested
impurities
endotoxin, tested
impurities
endotoxin, tested
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)