Merck
O3389
Anti-Osteopontin antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyma:
Anti-OPN
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, Neutral, WB
Citations:
2
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL, neutralization: suitable, western blot: 0.1-0.2 μg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SPP1(6696)
Immunogen
purified recombinant human osteopontin.
Physical form
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline containing 5% trehalose.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
nebo
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Instructions
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
O3389-100UG04061833385197