Merck
N8164
NSC727447
≥98% (HPLC)
Synonyma:
2-Amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophene-3-carboxylic acid amide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H14N2OS
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
210.30
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
NC(=O)c1c(N)sc2CCCCCc12
InChI
1S/C10H14N2OS/c11-9(13)8-6-4-2-1-3-5-7(6)14-10(8)12/h1-5,12H2,(H2,11,13)
InChI key
LULYZYNTDPUEKK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NSC727447 is an inhibitor of ribonuclease H (Rnase H) of HIV-1 and HIV-2.
NSC727447 is an inhibitor of ribonuclease H (Rnase H) of HIV-1 and HIV-2. NSC727447 has little activity against E. coli RNase H, but great selectivity over human Rnase H.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)