Merck
N151
Nisoxetine hydrochloride
≥98% (HPLC), Norepinephrine reuptake inhibitor, solid
Synonyma:
(±)-γ-(2-Methoxyphenoxy)-N-methyl-benzenepropanamine hydrochloride, LY-94,939
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17H21NO2 · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
307.82
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Nisoxetine hydrochloride, solid, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, ethanol: 50 mg/mL
SMILES string
Cl[H].CNCCC(Oc1ccccc1OC)c2ccccc2
InChI
1S/C17H21NO2.ClH/c1-18-13-12-15(14-8-4-3-5-9-14)20-17-11-7-6-10-16(17)19-2;/h3-11,15,18H,12-13H2,1-2H3;1H
InChI key
LCEURBZEQJZUPV-UHFFFAOYSA-N
Application
Nisoxetine has been used as a norepinephrine transport (NET) blocker in autoradiography studies. It has also been used as a NET blocker to study its effects on perivascular adipose tissue.
Biochem/physiol Actions
Nisoxetine is a selective and potent noradrenaline reuptake inhibitor. It has a high affinity towards the noradrenaline transporter. Nisoxetine possesses antidepressant activity.
Features and Benefits
This compound is featured on the Biogenic Amine Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)