Merck
N0128
Nitrilotriacetic acid disodium salt
Sigma Grade, ≥99%
Synonyma:
N,N-Bis(carboxymethyl)glycine, NTA, Triglycollamic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H7NO6Na2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
235.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
239-484-5
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
Sigma Grade
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
SMILES string
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C6H9NO6.2Na/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13;;/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);;/q;2*+1/p-2
InChI key
RHPXYIKALIRNFA-UHFFFAOYSA-L
Application
An excellent chelating agent.
Disclaimer
Possibly carcinogenic.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)