Merck
MWGF70
Gel Filtration Markers Kit for Protein Molecular Weights 6,500-66,000 Da
Synonyma:
Gel Filtration Protein Ladder
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352200
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
solid
technique(s)
protein quantification: suitable
storage temp.
−20°C
General description
Gel filtration chromatography is an established method for determining the size and molecular mass of proteins. Fractionation is based on the diffusion of molecules into the pores of the resin. Larger proteins do not enter the pores of the resin as readily but pass through the fluid volume of the column faster than smaller proteins. These protein molecules elute from the column in order of decreasing molecular mass.
Application
Gel Filtration Markers Kit for Protein Molecular Weights 6,500-66,000 Da has been used as a standard in size exclusion chromatography.
Gel filtration markers are used in protein chromatography and gel filtration chromatography. Gel filtration markers have been used to study glucocorticoid-induced lymphocytolysis as a model system for apoptosis within the immune system. Gel filtration markers have also been used to isolate Polygonatum odoratum lectin, which showed remarkable anti-HSV-II activity towards Vero cells, cytotoxicity towards human melanoma A375 cells and induced apoptosis in a caspase-dependent manner.
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
Č. produktu
Popis
Bezpečností list & Stanovení ceny
  • Albumin, Bovine serum, 66,000 MW 1 mL/vial
    Bezpečností list
  • Aprotinin, Bovine lung, 6,500 MW 1 mL/vial
    Bezpečností list
  • Blue Dextran 2,000,000 MW 1 mL/vial
    Bezpečností list
  • Carbonic Anhydrase, Bovine erythrocytes, 29,000 MW 1 mL/vial
    Bezpečností list
  • Cytochrome c, Horse heart, 12,400 MW 1 mL/vial
    Bezpečností list
Piktogramy
Health hazard
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)