Přeskočit na
D4772
Blue Dextran
BioReagent
Synonyma:
Dextran blue from Leuconostoc mesenteroides
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 vial
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 450,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
MDL number:
1 450,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
mol wt
~2,000,000
packaging
vial of 50 mg
storage temp.
−20°C
General description
Blue dextran is a derivative of dextran and a high molecular weight glucose polymer.[1]
Application
Blue Dextran has been used as a single-phase fluid dye in the mass flow capability of hollow microneedle (HMN).[2] It has also been used as a standard in gel filtration chromatography.[3][4]
Biochem/physiol Actions
Blue dextran is used in affinity chromatography, gel filtration chromatography, protein chromatography and molecular weight markers. Blue dextran has been used to study Alzheimer′s disease.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
D57519000803714
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
packaging
vial of 50 mg
packaging
-
packaging
-
packaging
-
mol wt
~2,000,000
mol wt
2,000,000
mol wt
average mol wt 5,000
mol wt
average mol wt 20,000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Blue Dextran
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)