O této položce
NACRES:
NE.25
UNSPSC Code:
41121800
Material:
clear , conical (self standing), polypropylene , screw cap (attached)
Sterility:
sterile
Packaging:
pack of 1000 ea (10 x bags 100 ea)
Feature:
graduation (molded)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliTechnický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
clear , conical (self standing), polypropylene , screw cap (attached)
description
with marking area
sterility
sterile
feature
graduation (molded)
packaging
pack of 1000 ea (10 x bags 100 ea)
manufacturer/tradename
MTC™ Bio C1812
diam. × L
16 mm × 80 mm
size
10 mL
Související kategorie
General description
Used to store, transport or freeze samples, these tubes come in both 5mL (16 x 60mm) and 10mL (16 x 80mm) and come with leak-proof screw-caps. These self standing tubes are made of high-grade polypropylene, and include white printed graduations and marking area.
Features and Benefits
- Leak-proof, 1.25 turn screw-cap
- Meet 95kPa transportation guidelines
- Vivid, printed graduations
- Sterile, RNase, DNase, Pyrogen free
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| MTCC1812-1000EA | 04065271079410 |