O této položce
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~75 kDa
species reactivity
human
concentration
~0.6 mg/mL
technique(s)
microarray: suitable, western blot: 0.5-1 μg/mL using nuclear extracts of the MCF7 breast carcinoma cell line.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MECP2(4204)
mouse ... Mecp2(17257)
rat ... Mecp2(29386)
General description
Immunogen
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-MeCP2 antibody produced in rabbit
— nebo —
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
Datasheet
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| M9317-200UL | 04061837794872 |