Merck
M4696
Anti-Matrix Metalloproteinase-1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyma:
Anti-MMP-1
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC (p), WB
Citations:
2
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 2-15 μg/mL, western blot: 0.1-0.2 μg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MMP1(4312)
Immunogen
purified, CHO cell-derived, recombinant human MMP-1 (interstitial collagenase).
Biochem/physiol Actions
The antibody reacts with reduced and non-reduced MMP-1 and recognizes the proform and active forms of MMP-1.
Physical form
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline with 5% trehalose.
Still not finding the right product?
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Instructions
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
M4696-100UG04061831468052