O této položce
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~58 kDa
species reactivity
rat, mouse, human
packaging
antibody small pack of 25 μL
enhanced validation
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentration
~1.5 mg/mL
technique(s)
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using rat liver mitochondrial fraction and HEK-293T cells expressing human MAO-B
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ASCC3(10973), MAOB(4129)
rat ... Maob(25750)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
Still not finding the right product?
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
Instructions
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| M1946-25UL | 04061837720697 |
| M1946-200UL | 04061837720680 |