Merck
M1574
Miglitol
Synonyma:
1-(2-Hydroxyethyl)-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H17NO5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
207.22
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
276-661-6
NACRES:
NA.25
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mp
142-147  °C
solubility
water: 5 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
N1([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](C1)O)O)O)CO)CCO
InChI
1S/C8H17NO5/c10-2-1-9-3-6(12)8(14)7(13)5(9)4-11/h5-8,10-14H,1-4H2/t5-,6+,7-,8-/m1/s1
InChI key
IBAQFPQHRJAVAV-ULAWRXDQSA-N
General description
Miglitol is an alpha-glucosidase inhibitor used as a glucose-lowering drug in diabetes research.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)