Přeskočit na
M1000
L-(−)-Malic acid
≥95% (titration)
Synonyma:
(S)-(−)-2-Hydroxysuccinic acid, L-Hydroxybutanedioic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 150,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 300,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
14 600,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HO2CCH2CH(OH)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
134.09
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
EC Number:
202-601-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1723541
Assay:
≥95% (titration)
Form:
powder
2 150,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95% (titration)
form
powder
pKa (25 °C)
(1) 3.46, (2) 5.10
mp
101-103 °C ((lit.)), 101-103 °C (lit.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
density
1,595  g/cm3 at 68 °F
SMILES string
O[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
General description
L-Malic acid is the naturally occurring isomer of malic acid, found mainly in sour and unripe fruits.
Application
L-(-)-Malic acid may be used to prepare:
  • diethyl (S)-malate
  • ethyl (R)-2-hydroxyl-4-phenylbutanoate
  • ethyl (S)-2-hydroxyl-4-phenylbutanoate
  • D-homophenylalanine ethyl ester hydrochloride
  • furo[3,2-i]indolizines
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
M6413091728.00384
assay
≥95% (titration)
assay
≥95%
assay
-
assay
≥99% (acidimetric)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
solubility
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
160 g/L
mp
101-103 °C ((lit.)), 101-103 °C (lit.)
mp
101-103 °C (lit.)
mp
101-103 °C (lit.)
mp
98-103 °C
pKa (25 °C)
(1) 3.46, (2) 5.10
pKa (25 °C)
-
pKa (25 °C)
-
pKa (25 °C)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-(−)-Malic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?