Merck
M0164
MES hemisodium salt
dry powder
Synonyma:
2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid hemisodium salt, 4-Morpholineethanesulfonic acid hemisodium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H13NO4S·0.5Na
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
206.73
UNSPSC Code:
12161700
eCl@ss:
32129211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
dry powder
Quality Segment
useful pH range
5.5-6.7
pKa 
6.1
SMILES string
[Na+].OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1.[O-]S(=O)(=O)CCN2CCOCC2
InChI
1S/2C6H13NO4S.Na/c2*8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h2*1-6H2,(H,8,9,10);/q;;+1/p-1
InChI key
KHQSUKMBWPKXOP-UHFFFAOYSA-M
General description
MES sodium salt is commonly employed as buffer.
Application
MES hemisodium salt may be employed as buffer to investigate the two-dimensional and three-dimensional (3D) patterns within multilayered poly(ethylene glycol) diacrylate (PEG-DA) hydrogels.
Packaging
foil pouches
Preparation Note
Contents of each pouch dissolved in 1 liter deionized water will yield 0.1 M sodium MES buffer, pH 6.1 at 25°C.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MES hemisodium salt
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
M0164-10PAK04061833992586
M0164-5X10PAK04061833992593