Merck
L7035
clasto-Lactacystin β-lactone
≥95% (HPLC), irreversible proteasome inhibitor, film
Synonyma:
(1R,4R,5S)-1-[(1S)-1-Hydroxy-2-Methylpropyl]-4-Methyl-6-Oxa-2-Azabicyclo[3.2.0]Heptane-3,7-Dione, Omuralide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H15NO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
213.23
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
film
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
clasto-Lactacystin β-lactone,
assay
≥95% (HPLC)
Quality Segment
form
film
solubility
DMSO: soluble 25 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12OC(=O)[C@@]1(NC(=O)[C@@H]2C)[C@@H](O)C(C)C
InChI
1S/C10H15NO4/c1-4(2)6(12)10-7(15-9(10)14)5(3)8(13)11-10/h4-7,12H,1-3H3,(H,11,13)/t5-,6+,7+,10-/m1/s1
InChI key
FWPWHHUJACGNMZ-NBBQQVJHSA-N
Application
Clasto-Lactacystin β-lactone has been used as a protein degradation inhibitor to test its effect on memory improvements in mice. It has also been used as a proteasome inhibitor in human ovarian surface epithelium (HOSE) cells and dendritic cells (DCs).
Clasto-Lactacystin β-lactone has been used as a proteasomal inhibitor.
Biochem/physiol Actions
Cell-permeable and irreversible proteasome inhibitor. Lactacystin acts as a precursor for clasto-lactacystin β-lactone.
Clasto-Lactacystin β-lactone (cLβL) is synthesized from lactacystin. It is cell-permeable and cLβL acts on the N-terminal threonine of subunit proteasome β -subunit X It also inhibits 20S proteasome activity in Haloferax volcanii by acting in the N-threonine residue of the  β -type subunits.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under clasto-Lactacystin β-lactone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
L7035-.1MG04061833965344