Přeskočit na
L010300
Ultrapure Acetonitrile
Synonyma:
Acetonitrile, Methyl cyanide, Anhydrous ACN, Dry MeCN
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CN
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
41.05
EC Number:
200-835-2
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
741857
MDL number:
Assay:
≥99.9% (GC)
Bp:
81-82 °C (lit.)
Vapor pressure:
72.8 mmHg ( 20 °C)
vapor density
1.41 (vs air)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C)
product line
Proligo Reagents
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
973 °F
expl. lim.
16 %
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Wash solution, containing anhydrous acetonitrile (water content <30 ppm), is used as the overall wash solvent following each step in the synthesis cycle.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.037251.155001.00030
Acetonitrile for UHPLC-MS LiChrosolv&#174;
Supelco
1.03725
Acetonitrile
Acetonitrile EMPLURA&#174;, for preparative purposes
Supelco
1.15500
Acetonitrile
Acetonitrile gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv&#174; Reag. Ph Eur, Reag. ChP
Supelco
1.00030
Acetonitrile
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.), 0.78-20 °C
mp
−45 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
expl. lim.
16 %
expl. lim.
16 %
expl. lim.
16 %
expl. lim.
16 %
autoignition temp.
973 °F
autoignition temp.
524 °C, 973 °F
autoignition temp.
524 °C, 973 °F
autoignition temp.
524 °C, 973 °F
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
75-05-8
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)