Merck
K4394
PKF118-310
≥98% (HPLC)
Synonyma:
1,6-Dimethyl-pyrimido[5,4-e]-1,2,4-triazine-5,7(1H,6H)-dione, Toxoflavin, Xanthothricin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H7N5O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
193.16
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1N=CN=C(C1=N2)C(N(C)C2=O)=O
InChI
1S/C7H7N5O2/c1-11-6(13)4-5(10-7(11)14)12(2)9-3-8-4/h3H,1-2H3
InChI key
SLGRAIAQIAUZAQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PKF118-310 is an antagonist of the Tcf4/b-catenin signaling. The compound disrupts the Tcf4/b-catenin complex and inhibits expression of Tcf4 responsive genes. PKF118-310 inhibits expression of survivin and induces apoptosis in HCC, colon tumor and lymphocytic leukemia cell lines.
PKF118-310 is a Tcf4/b-catenin antagonist.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)