O této položce
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41121800
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) , blue
sterility
sterile
feature
Rigid
packaging
pack of 1000 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS81121B
loop volume
1 μL
General description
The Inoculating Needle/Loops combination provides choice to spread or pick colonies and cultures. Transfer bacterial cultures without risk of contamination.
Features and Benefits
- Use loop end to uniformly streak a gel surface
- Use needle end for removal of colonies
- Constructed of rigid ABS
- Sterile, 20 per bag with lot-to-lot traceability
- Disposable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Inoculating Needle/Loops
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| HS81121B-1000EA | 04065265822985 |