O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS23471B
Feature:
Holds 2 boxes
Material:
clear acrylic
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliTechnický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
clear acrylic
feature
Holds 2 boxes
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23471B
W × H × D
295 × 260 × 110 mm
Související kategorie
Features and Benefits
- All holders fit most of the box brands
- Mounting screws are provided
- A polyester foam insert is included in the clear acrylic holders to firmly hold a variety of glove box sizes-snug fit facilitates quick removal of gloves.
- all holders fit most major brands of boxes
- mounting screws included
- includes a polyester foam insert to securely hold a range of glove sizes- snug fit ensures easy removal of gloves
Other Notes
Gloves to be organized and kept ready for immediate use. Free up benchtop space by mounting holders on the wall for convenient glove dispensing.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?