Merck
HS23471A
Glove box holder, fits 1 glove box
clear acrylic
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
42132201
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS23471A
Feature:
Holds 1 box
Material:
clear acrylic
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
clear acrylic
feature
Holds 1 box
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23471A
size
141x260x110 mm
General description
The clear acrylic Glove Box Holder keeps gloves organized and ready for immediate use.
  • Clear acrylic holders include a polyester foam insert to securely hold a range of glove box sizes—snug fit ensures easy removal of gloves
  • All holders fit most major brands of boxes
  • Mounting screws included
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)