Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 530,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS23458
Feature:
Holds 3 boxes
Material:
epoxy-coated (steel wire)
1 530,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
epoxy-coated (steel wire)
feature
Holds 3 boxes
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23458
L × H × D
250 × 454 × 108 mm
Features and Benefits
- Keeps gloves organized and ready for immediate use
- Free up benchtop space by mounting holders on the wall for convenient glove dispensing.
- All holders fit most of the box brands
- Comes with mounting screws
- Epoxy-coated steel wire racks are an economical solution.
1 of 1
Tato položka | ||
|---|---|---|
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23458 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23471C | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23471B |
| feature Holds 3 boxes | feature Holds 3 boxes | feature Holds 2 boxes |
| material epoxy-coated (steel wire) | material clear acrylic | material clear acrylic |
| L × H × D 250 × 454 × 108 mm | L × H × D - | L × H × D - |
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?