Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 060,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS234522
Feature:
Holds Large wipes box
Material:
clear acrylic
1 060,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
clear acrylic
feature
Holds Large wipes box
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS234522
L × W × D
320 mm × 127 mm × 97 mm
General description
The clear acrylic Lab Wipe Holder holds Kimwipe and other major brand′s size boxes.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| material clear acrylic | material clear acrylic | material clear acrylic | material clear acrylic |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS234522 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS234521 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23471A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS159890B |
| feature Holds Large wipes box | feature Holds Small wipes box | feature Holds 1 box | feature Holds 15 x slide boxes |
| L × W × D 320 mm × 127 mm × 97 mm | L × W × D 118 mm × 122 mm × 84 mm | L × W × D - | L × W × D - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lab wipe holder
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?