Přeskočit na
HS15994R
Premium Slide box
100 Place, foam lining, white
Synonyma:
Schiebekasten, slide box microscope, slide storage, slide storage box
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
728,00 Kč
O této položce
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41123302
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS15994R
Feature:
Holds 100 x slides 76x26 mm
Material:
nickel closure, white
728,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
nickel closure, white
feature
Holds 100 x slides 76x26 mm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15994R
L × W × H
208 × 175 × 34 mm
General description
Slide boxes are perfect for storage or transportation of standard size slides ( 1 x 3in.).
Features and Benefits
  • molded, rigid boxes securely hold slides in grooved slots
  • durable ABS plastic boxes are available wth either cork or foam lining
  • both the lining and the slots are numbered to correspond to the slide inventory sheet
  • closes securely with a rust-resistant, nickel-plated clasp and pin hinges
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
HS15994BHS15994AHS15994G
Premium Slide box 100 Place, foam lining, white
HS15994R
Premium Slide box
Premium Slide box 100 Place, cork lining, green
HS15994B
Premium Slide box
Premium Slide box 100 Place, cork lining, blue
HS15994A
Premium Slide box
Premium Slide box 100 Place, cork lining, black
HS15994G
Premium Slide box
description
100 Place, foam lining, white
description
100 Place, cork lining, green
description
100 Place, cork lining, blue
description
100 Place, cork lining, black
feature
Holds 100 x slides 76x26 mm
feature
Holds 100 x slides 76x26 mm
feature
Holds 100 x slides 76x26 mm
feature
Holds 100 x slides 76x26 mm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15994R
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15994B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15994A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15994G
material
nickel closure, white
material
green , nickel closure
material
blue , nickel closure
material
black , nickel closure
L × W × H
208 × 175 × 34 mm
L × W × H
208 × 175 × 34 mm
L × W × H
208 × 175 × 34 mm
L × W × H
208 × 175 × 34 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Premium Slide box
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)