Merck
HS120857
Sampling Scoop
capacity 60 mL, sterile; electron beam irradiated
Synonyma:
measuring scoop, powder sampler
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122403
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
white polystyrene
sterility
sterile; electron beam irradiated
packaging
pack of 10 ea (individually wrapped)
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120857
L × W × H
8.1 in. × 1.6 in. × 1.1 in.
capacity
60 mL
General description
Heathrow Scientific durable sampling scoops are designed for easy sample retrieval of granules, powders and pastes. Available in multiple sizes, intended for single use to prevent contamination of bulk sample material, and in both, sterile and non-sterile versions.
Features and Benefits
Durable Design
  • Large, wide openings for easy sample retrieval
  • Flat bottom to stabilize sample on scale or flat surface
  • Shatterproof constructed of inert, BSE/TSE free material
Safe Sample Recovery
  • Disposable to ensure no chemical cross-contamination
  • Made from FDA food grade polystyrene in an ISO 8 Class clean room
  • Meets quality control and GMP requirements for sampling
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)