Merck
HS120091
Coated Wire Urine Container Rack
to hold, 24 x 58 mm containers, blue high-density polyethylene coating
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS120091
Feature:
to hold 24 x 58 mm containers
Material:
blue high-density polyethylene coating
Packaging:
pack of 1 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
blue high-density polyethylene coating
feature
to hold 24 x 58 mm containers
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120091
L × W × H
393.7 mm × 261.6 mm × 50.8 mm
General description
The HDPE Coated Wire Rack is durable for transport or sample handling. It is chemically-resistant and suitable for conical, round or flat-bottom, or plastic tubes and bottles.
Features and Benefits
  • Chemically-resistant HDPE Coated Wire Racks
  • Racks can be used between temperatures of -40°C and 121°C
  • Holds all brands and types of conical, round or flat bottom, glass or plastic, tubes and/or bottles
  • Square wells and three deck levels help keep tubes secure
  • Fits 55-58 mm Bottles, Urine Containers
  • Autoclavable
  • Mesh Bottom Support
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
HS120091-1EA04065265819077