O této položce
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41106514
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliTechnický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
transparent polypropylene (with blue biohazard labeling )
feature
label blue biohazard labeling
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1002B
H × W × thickness
600 mm × 415 mm × 2.0 mm
General description
Autoclave Bags are clear, imprinted with blue biohazard labeling designed for safe disposal.
Constructed of 2.0 mm thick polypropylene, allowing for repeated autoclaving
Constructed of 2.0 mm thick polypropylene, allowing for repeated autoclaving
- Strong side seams for securely holding items
- Front write-on panel
- Autoclavable at 250°F (121°C).
- 4 inner packs of 50 bags, Sold as a case of 200
- Disposable
Autoclave disposal bags are clear, imprinted with blue biohazard labeling designed for safe disposal. It is made of 2.0 mm thick polypropylene and can be autoclaved multiple times.
Features and Benefits
- Strong side seams for securing objects
- Front write-on panel
- Autoclavable at 250°F (121°C).
- 4 inner packs of 50 bags in a case of 200
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| HS1002B | 04061835302369 |