Merck
H9910
Hyaluronic Acid Binding Protein−Biotin bovine
lyophilized powder
Synonyma:
HABP-Biotin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
lyophilized powder
Quality Segment
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... VCAN(282662)
Application
Hyaluronic acid binding protein-Biotin bovine has been used in the immunohistochemistry of human bone marrow samples for the detection of hyaluronic acid. It has been used for the detection of hyaluronan in Xenopus tadpoles.
Biochem/physiol Actions
May be useful for hyaluronic acid detection.
Physical form
Contains 1% bovine serum albumin, 0.85% NaCl, and 0.125% sodium phosphate.
Analysis Note
multiple bands on SDS-PAGE
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)