Merck
H5160
Hyperforin
≥85% (HPLC), Use secondary activity, solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C35H52O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
536.78
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-659-6
MDL number:
Assay:
≥85% (HPLC)
Form:
solution
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Hyperforin, ≥85% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C(=O)[C@@]12C(O)=C(C\C=C(\C)C)C(=O)[C@@](C\C=C(/C)C)(C[C@H](C\C=C(\C)C)[C@@]1(C)CC\C=C(\C)C)C2=O
InChI
1S/C35H52O4/c1-22(2)13-12-19-33(11)27(16-14-23(3)4)21-34(20-18-25(7)8)30(37)28(17-15-24(5)6)31(38)35(33,32(34)39)29(36)26(9)10/h13-15,18,26-27,38H,12,16-17,19-21H2,1-11H3/t27-,33+,34+,35-/m0/s1
InChI key
IWBJJCOKGLUQIZ-HQKKAZOISA-N
General description
Hyperforin is a phloroglucinol component of St. John′s wort and a pregnane X receptor ligand.
Application
Hyperforin may be used:
  • as a reference standard for calibration curve generation in high-perfornamce liquid chromatography (HPLC) analysis
  • to test its cytotoxic effect and apoptosis induction in mouse embryonic cells
  • as a pregnane X receptor (PXR) in porcine brain capillary endothelial cells for transport assay
Biochem/physiol Actions
Hyperforin is an active antidepressant and an inhibitor of cytochrome P450 3A4 (CYP3A). It elicits antioxidant and antibacterial activity. Hyperforin is also embryotoxic and inhibits tumor proliferation. It effectively inhibits dopamine, serotonin and norepinephrine.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
H5160-250UG04061833797754