Merck
H3040
HER2 (676-end), active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyma:
ERBB2, NEU, NGL, TKR1, c-erb B2
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
51111800
Form:
buffered aqueous glycerol solution
Assay:
≥70% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Mol wt:
~116 kDa
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
product line
PRECISIO® Kinase
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
9-13 nmol/min·mg
mol wt
~116 kDa
UniProt accession no.
relevant disease(s)
cancer (breast)
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... ERBB2(2064)
General description
HER2 (eceptor tyrosine-protein kinase erbB-2) is a cell surface-associated glycoprotein tyrosine kinase receptor.
Biochem/physiol Actions
HER2 (receptor tyrosine-protein kinase erbB-2) is an oncogene and is up-regulated in breast cancer. Overexpression of HER2 is associated with uncontrolled cellular proliferation, resistance to apoptotic cell death and increased motility.
Physical form
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, with 150 mM NaCl, 0.2 5mM DTT, 0.1 mM EGTA, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, and 25% glycerol.
Legal Information
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
H3040-10UG04061837753732