Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
2 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 8 490,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Material:
glass
Size:
18 x 24 cm
8 490,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
glass
packaging
pack of 2 ea
manufacturer/tradename
Cytiva Article No. 80-6190-01, Cytiva SE6602
size
18 x 24 cm
Features and Benefits
Accessory to SE600
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description size 18 x 24 cm | description size 18 x 16 cm | description size 18 x 8 cm | description size 10 x 8 cm |
| size 18 x 24 cm | size 18 x 16 cm | size 18 x 8 cm | size 10 x 8 cm |
| material glass | material glass | material glass | material glass |
| manufacturer/tradename Cytiva Article No. 80-6190-01, Cytiva SE6602 | manufacturer/tradename Cytiva SE6102, Cytiva Article No. 80-6178-99 | manufacturer/tradename Cytiva SE6402, Cytiva Article No. 80-6186-59 | manufacturer/tradename Cytiva SE202P-10, Cytiva Article No. 80-6136-81 |
| packaging pack of 2 ea | packaging pack of 2 ea | packaging pack of 2 ea | packaging pack of 10 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GE glass plates
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?