Přeskočit na
G8295
β-Glucuronidase from Escherichia coli
≥10,000,000 units/g protein (30 min assay), recombinant, expressed in E. coli overproducing strain, lyophilized powder
Synonyma:
β-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25000 units
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 540,00 Kč
500000 units
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
15 400,00 Kč
2000000 units
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
47 000,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-606-8
MDL number:
Číslo EC:
Specific activity:
≥10,000,000 units/g protein (30 min assay)
Recombinant:
expressed in E. coli overproducing strain
1 540,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
recombinant
expressed in E. coli overproducing strain
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥10,000,000 units/g protein (30 min assay)
mol wt
~290 kDa
composition
protein, 40-60% biuret
storage temp.
−20°C
Application
New Technical Article Comparing Performance of Different Enzymes
Learn more
about recent application data generated by Sigma R&D to optimize hydrolysis for different drug classes using enzymes from different sources and the use of a chromatographicaly purified enzyme to reduce the effect of esterase activity resulting in conversion of 6-MAM to Morphine
Effective in the hydrolysis of steroid glucuronides.
Used for the hydrolysis of glucuronide conjugates in urinary metabolite analysis
Analysis Note
Contains buffer salts and stabilizer.
Other Notes
One Sigma or modified Fishman unit will liberate 1.0 μg of phenolphthalein from phenolphthalein glucuronide per hr at 37 °C at the pH 6.8 (30 min assay).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
G7646G0799G0751
specific activity
≥10,000,000 units/g protein (30 min assay)
specific activity
5,000,000-20,000,000 units/g protein, pH 6.8 (30 min assay)
specific activity
>20,000,000 units/g protein
specific activity
≥300,000 units/g solid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
aqueous glycerol solution
form
partially purified powder
recombinant
expressed in E. coli overproducing strain
recombinant
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
~290 kDa
mol wt
290 kDa
mol wt
74 kDa
mol wt
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
wgk
WGK 1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)