Přejít k obsahu
G7504
Guanosine 3′,5′-cyclic monophosphate
≥98% (HPLC), powder, intracellular mediator
Synonyma:
cGMP, cyclic GMP
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H12N5O7P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
345.21
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
231-641-6
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Guanosine 3′,5′-cyclic monophosphate, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
0.2 M NaHCO3: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC(=O)c2ncn(C3OC4COP(O)(=O)OC4C3O)c2N1
InChI
1S/C10H12N5O7P/c11-10-13-7-4(8(17)14-10)12-2-15(7)9-5(16)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6/h2-3,5-6,9,16H,1H2,(H,18,19)(H3,11,13,14,17)
InChI key
ZOOGRGPOEVQQDX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A major intracellular mediator of extracellular signals such as nitric oxide and natriuretic peptides.
An important second messenger, cGMP is a major intracellular mediator of extracellular signals such as nitric oxide and natriuretic peptides. Cyclic GMP interacts with three types of intracellular receptor proteins: cGMP-dependent protein kinases, cGMP-regulated channels, and cGMP-regulated cyclic nucleotide phosphodiesterases. A primary action of elevated cGMP levels in vivo is the stimulation of cGMP-dependent protein kinase (PKG).
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox and Cyclic Nucleotide research. Discover more featured ADME Tox and Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)