O této položce
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~68 kDa
species reactivity
human, mouse (predicted), rat (predicted)
concentration
~1.0 mg/mL
technique(s)
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using human HeLa cells, western blot: 0.1-0.2 μg/mL using whole extract of human U-2-OS cells
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... G3BP1(10146)
mouse ... G3bp1(27041)
rat ... G3bp1(171092)
General description
Application
- immunofluorescence analysis
- immunostaining
- immunoblotting
- immunoprecipitation
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
Still not finding the right product?
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
wgk
nwg
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
Instructions
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| G6046-200UL | 04061838031204 |