Merck
G5276
Grids for transmission electron microscopy
grid size 300 mesh × 83 μm pitch, gold
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41100000
Material:
gold
Packaging:
vial of 100 grids
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
gold
description
Regular grids with center mark and solid border
packaging
vial of 100 grids
diam.
3.05 mm
grid size
300 mesh × 83 μm pitch
hole W
63 μm
open area size
55%
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)