Merck
G5050
Sephadex® G-50
Superfine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
powder
technique(s)
affinity chromatography: suitable
swelling
1 g swells to 9-11 mL
bead size
20-50 μm
pH
2—12
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
General description
Sephadex® G-50 is a gel filtration medium used in affinity chromatography, protein chromatrography and gel filtration chromatography.
Fractionation Range (MW)
Globular Proteins: 1,500 - 30,000
Dextrans: 500 - 10,000
Application
Sephadex®G-50 has been used to purify the polymerase chain reaction (PCR) sequenced products.
Other Notes
G5050-100G′s updated product number is GE17-0041-01
Legal Information
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sephadex® G-50
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
G5050-100G04061833632956
G5050-10G04061833632963
G5050-50G04061833632970